AMBH5806435D
Ambeed, Inc.
5-(Methylsulfonyl)indoline
About This Item
Iupac Name
5-(methylsulfonyl)indoline
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c1-13(11,12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
Clave InChI
OFYOHQMIBTVTKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)