AMBH47A8D851
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-hydrazinopyridine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
Clave InChI
YCFQPRVUXPTFON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)