Merck
AMBH324ABC6B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methoxy-7-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-7-5-9(12-2)6-8-3-4-11-10(7)8/h3-6,11H,1-2H3
Clave InChI
YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61019-05-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)