Merck
AMBH324ABC51
Ambeed, Inc.
1-(((4-Chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.71
Número MDL:
Iupac Name
1-(((4-chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
Inchi Code
1S/C13H15ClO5/c1-8(2)12(15)17-9(3)18-13(16)19-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
XSHOSCHERXEKED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622940-14-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)