Merck
AMBH324ABAC1
Ambeed, Inc.
4-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(5-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-8-1-2-9(13(14)15)10(7-8)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
Clave InChI
WGIOZRONRHUWEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/536977-34-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)