Merck
AMBH324ABA1E
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl ether
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h6-8,14H,2-5H2,1H3
Clave InChI
LJUKCUCBMZNDOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13070-45-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)