Merck
AMBH324AB995
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(2-hydroxyphenyl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(2-hydroxyphenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-14-11(13)8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)12/h2-3,5,7,12H,4,6,8H2,1H3
Clave InChI
UUMPJJUSWJCWJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or white to yellow powder or crystals
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93108-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)