AMBH324AB735
Ambeed, Inc.
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
About This Item
Iupac Name
N-(4-aminobenzoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(15)12-6-5-9(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7377-08-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)