Merck
AMBH324A585D
Ambeed, Inc.
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2,6-piperidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H
Clave InChI
YCPULGHBTPQLRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24666-56-6.html
Synonym
[H+].C1C(N)C(=O)NC(=O)C1.[Cl-]
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)