Merck
AMBH3155FE65
Ambeed, Inc.
2,9-Dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
401.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,9-dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C24H14Cl2N2/c25-21-13-19(15-7-3-1-4-8-15)17-11-12-18-20(16-9-5-2-6-10-16)14-22(26)28-24(18)23(17)27-21/h1-14H
Clave InChI
ILQFTFBKMWFBPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1229012-68-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)