Merck
AMBH3155FD9A
Ambeed, Inc.
1-Hexylimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-hexyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-3-4-5-7-11-8-6-10-9-11/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
Clave InChI
KGWVFQAPOGAVRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33529-01-0.html
Synonym
1-Hexyl-1H-imidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)