AMBH3155FB4A
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
About This Item
Iupac Name
3-(3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
TWGIQPNNPXKPLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)