Merck
AMBH303C6AA0
Ambeed, Inc.
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.24
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dimethoxy-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C9H14N4O3/c1-14-8-10-7(11-9(12-8)15-2)13-3-5-16-6-4-13/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
FEDGCLDYLJUCNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/241483-00-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)