Merck
AMBH303C66FC
Ambeed, Inc.
2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-4-15(5-7-16)11-14-9(8-21-11)10(17)18/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/668484-45-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)