Merck
AMBH303C6567
Ambeed, Inc.
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methyl-1H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-5-2-3-7(9)8-6(5)4-10-11-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
GYFUDPSPYMFYPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952183-44-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)