Merck
AMBH303C64D5
Ambeed, Inc.
5-Ethynylpyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-4-7(8)9-5-6/h1,3-5H,(H2,8,9)
Clave InChI
ZVGIVKMNLUTRPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82454-61-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)