Merck
AMBH303C64C6
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-methoxyethane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-iodo-2-methoxyethane
Inchi Code
1S/C3H7IO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clave InChI
SZCAORBAQHOJQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4296-15-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)