Merck
AMBH303C6331
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-2-iodopyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.88
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dichloro-2-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4HCl2IN2/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H
Clave InChI
AEULAQIUCSOQQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136866-30-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)