Merck
AMBH303C5EE9
Ambeed, Inc.
5,7-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.63
Número MDL:
Iupac Name
5,7-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6;/h3-4,8H,1-2,12H2;1H
Clave InChI
UEGKCSOJPKGCKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1229784-79-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1229784-79-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)