Merck
AMBH303C5E09
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
NNFDHJQLIFECSR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42990-24-9.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)