Merck
AMBH303C5BDB
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromoethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.96
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H8BrN.BrH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h2-3,5-6H,1,4H2;1H
Clave InChI
LSZGISUYWRVVJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120277-01-2.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120277-01-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)