Merck
AMBH303C57C7
Ambeed, Inc.
1-(2-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.04
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-bromo-3-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-3-2-4-7(10)8(6)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
WBMUEFOEEVGDNQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/161957-58-0.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/161957-58-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)