Merck
AMBH303C5717
Ambeed, Inc.
N-Tosylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-benzoyl-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H13NO3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(17,18)15-14(16)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
SGJFNRQZMRIAJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6971-74-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)