AMBH303C5608
Ambeed, Inc.
5-Methylpyrimidine-4,6-dicarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-methylpyrimidine-4,6-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c1-3-4(6(10)11)8-2-9-5(3)7(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
YMLNPSXGIDFHPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)