Merck
AMBH303C557A
Ambeed, Inc.
Methyl 1-((4-fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1-((4-fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12FNO3/c1-17-11(16)12(6-7-12)10(15)14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
BQEDPQDMNWOYLK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1345847-71-3.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1345847-71-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)