AMBH303C4F68
Ambeed, Inc.
3-TYP
About This Item
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-6(4-8-3-1)7-5-9-11-10-7/h1-5H,(H,9,10,11)
Clave InChI
VYXFEFOIYPNBFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)