Merck
AMBH303C4F46
Ambeed, Inc.
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-ethoxy-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
Clave InChI
NGWGYIGTWBAKAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39268-74-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39268-74-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)