Merck
AMBH303C4A44
Ambeed, Inc.
1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c1-5(12)4-6-7(11(14)15)2-3-8(13)9(6)10/h2-3,13H,4H2,1H3
InChI key
IPRZVDNMKMONNN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/649736-31-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/649736-31-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)