Merck
AMBH303C4836
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-ethoxymalonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2-ethoxymalonate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-7(8(10)13-5-2)9(11)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
PMIWYGMNGVBLCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37555-99-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)