Merck
AMBH303C4824
Ambeed, Inc.
H-DL-�Cl-Ala-OMe�
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.03
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChI key
POPBCSXDEXRDSX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33646-31-0.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33646-31-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)