AMBH303C4699
Ambeed, Inc.
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)