Merck
AMBH303C45D3
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4FIN2/c8-5-2-7-4(1-6(5)9)3-10-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
IFAYDNUIYXDTJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260384-77-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)