Merck
AMBH303C432D
Ambeed, Inc.
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanenitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-3-(3-methoxyphenyl)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.ClH/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)10(12)5-6-11;/h2-4,7,10H,5,12H2,1H3;1H
Clave InChI
UDHBQMQFOCYPHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956324-43-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)