Merck
AMBH303C42A3
Ambeed, Inc.
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h3,5-6,12H,1-2,4,7-8H2
Clave InChI
QLXUVXUSWPMMLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41790-30-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)