Merck
AMBH2D702859
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxyphenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clave InChI
UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6214-44-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)