Merck
AMBH2D702772
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.89
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-5-3(7)1-9-2-4(5)8/h1-2H
Clave InChI
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-45-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)