AMBH2D7026B5
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
1-methyl-1H-benzimidazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-10-8-6(9)3-2-4-7(8)11/h2-5H,9H2,1H3
Clave InChI
ZMGUPDYARSYEFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/155242-98-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)