AMBH2D701D4B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-17-13/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
XDSCHYPLQWGQRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)