Merck
AMBH2D701A97
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-methoxypyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-methoxy-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7)
Clave InChI
YPWBPONDYDVMLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7252-84-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)