Merck
AMBH2D7019E0
Ambeed, Inc.
3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338
Número MDL:
Iupac Name
3,8-dibromo[1,10]phenanthroline
Inchi Code
1S/C12H6Br2N2/c13-9-3-7-1-2-8-4-10(14)6-16-12(8)11(7)15-5-9/h1-6H
Clave InChI
IDWJREBUVYSPKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100125-12-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)