Merck
AMBH2D7011B1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-trifluoromethylbenzothiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.63
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H3ClF3NS/c9-7-13-5-2-1-4(8(10,11)12)3-6(5)14-7/h1-3H
Clave InChI
YIRRVMGAKFESLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159870-86-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)