Merck
AMBH2D701179
Ambeed, Inc.
3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3'-azanediyldipropan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9/h7-9H,1-6H2
Clave InChI
CXMYWOCYTPKBPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14002-33-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)