Merck
AMBH2D701160
Ambeed, Inc.
3-(2-Methoxyphenyl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-methoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
Clave InChI
KCJSIKPCRQDRNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10493-37-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)