Merck
AMBH2D701101
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110919-71-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)