AMBH2D700F20
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c1-15-8(14)5-2-6(9(10,11)12)4-7(13)3-5/h2-4H,13H2,1H3
Clave InChI
UOVPHHSFTNRQHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)