Merck
AMBH2D70090B
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzofuran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H5BrO/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Clave InChI
RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54008-77-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)