AMBH2D700905
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-12(2)9-5-3-8(4-6-9)10(13)7-11/h3-6H,7H2,1-2H3
Clave InChI
YWNKTZFJKMGVRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37904-72-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)