AMBH2D7005EE
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylhydroquinone
About This Item
Iupac Name
2,6-dimethyl-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,9-10H,1-2H3
Clave InChI
SGWZVZZVXOJRAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)