Merck
AMBH2D70046A
Ambeed, Inc.
6-Ethylpyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C6H10N4/c1-2-4-3-5(7)10-6(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H4,7,8,9,10)
Clave InChI
FVSSMWRJBRKTOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/514854-12-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)