Merck
AMBH2D6FFA96
Ambeed, Inc.
1H-Spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.71
Número MDL:
Iupac Name
1H-spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.ClH/c1-4-13-7-10-9(1)8-14-11(10)2-5-12-6-3-11;/h1,4,7,12H,2-3,5-6,8H2;1H
Clave InChI
NJVJRNWMOIAJAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1224895-26-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)